2,6-Dibromoaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L01285.04
L01285.09
L01285.04EA
33.1
EUR
L01285.04
L01285.09
2,6-Dibromoaniline ≥97%
2,6-Dibromoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 608-30-0
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 2207094
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007638
Formule:
C₆H₅Br₂N Point d'ébullition: 262…264 °C Point de fusion: 79…83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007638 Numéro CAS: 608-30-0 EINECS: 210-158-4 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |