Imprimer
1-Bromo-4-iodobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-iodobenzene
218380250 218381000
ACRO218380250EA 105 EUR
ACRO218380250 ACRO218381000
1-Bromo-4-iodobenzène 98%
1-Bromo-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001051
Numéro CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %