Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250 249401000
ACRO249400250EA 62.9 EUR
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Point d'ébullition: 241
Point de fusion: 46…49 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010608
Numéro CAS: 105931-73-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %