(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(±)-Monopropylene glycol butyl ether, Propylene glycol butyl ether, Solvent 35, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Butoxypropan-2-ol, Propylene glycol 1-Monobutyl ether, (±)-Propylene glycol monobutyl ether
B0864.0500
B0864-25ML
B0864-500ML
TCIAB0864.0500EA
0
EUR
TCIAB0864.0500
TCIAB0864-25ML
TCIAB0864-500ML
(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96.0% (par GC)
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Formule:
C₇H₁₆O₂ MW: 132.2 g/mol Point d'ébullition: 170°C Point d'éclair: 62°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00021904 Numéro CAS: 5131-66-8 EINECS: 225-878-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |