Imprimer
4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1247-25ML A1247-500ML
TCIAA1247-25MLEA 39.6 EUR
TCIAA1247-25ML TCIAA1247-500ML
4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal ≥97.0% (par GC)
4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 253°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00036507
Numéro CAS: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49aea794f23324d6788ca24ef15af44f0052f863&vid=49aea794f23324d6788ca24ef15af44f0052f863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %