Imprimer
Acrylate de 2-hydroxyéthyle ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
A0743.0500 A0743-25ML A0743-500ML
TCIAA0743.0500EA 0 EUR
TCIAA0743.0500 TCIAA0743-25ML TCIAA0743-500ML
Acrylate de 2-hydroxyéthyle ≥95.0% (par GC) stabilisé
Acrylate de 2-hydroxyéthyle
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00002865
Numéro CAS: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
ONU: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&vid=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %