Imprimer
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté Indicator_complexometry, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
89460-100G 89460-10G
89460-100GEA 229 EUR
89460-100G 89460-10G
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté Indicator_complexometry, Fluka™
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté
Formule: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149531
Numéro CAS: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 95.0 %
Indicator solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for Complexometry complying
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable