Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13318.06 A13318.14
A13318.06EA 28.2 EUR
A13318.06 A13318.14
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 79630-23-2
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 134-136°/33mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00055432
Formule: C₇H₃BrFN
Point d'ébullition: 134…136 °C (33 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055432
Numéro CAS: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III