Imprimer
Acide citrique 50% aqueous solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
05022.3000 05022.5000 05022.6000 05022.7900
KRAF05022.3000EA 50.9 EUR
KRAF05022.3000 KRAF05022.5000 KRAF05022.6000 KRAF05022.7900
Acide citrique 50% aqueous solution
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192.13 g/mol
Point d'ébullition: 310
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM