Imprimer
Acide sulfurique (1:3) v/v 38% v/v, extra_pure
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
03073.3000 03073.5020 03073.7020 03073.6020
KRAF03073.3000EA 30.5 EUR
KRAF03073.3000 KRAF03073.5020 KRAF03073.7020 KRAF03073.6020
Acide sulfurique (1:3) v/v 38% v/v, extra_pure
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II