4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté
Fournisseur: MP Biomedicals
|
Attention
|
0215774105
0215774180
0215774125
ICNA0215774105EA
37.1
EUR
ICNA0215774105
ICNA0215774180
ICNA0215774125
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté
Colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, and molybdenum. Complexing agent.
Very freely soluble in water
Formule:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149531 Numéro CAS: 149-45-1 EINECS: 205-741-5 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |