Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15198.06 A15198.14
A15198.06EA 58 EUR
A15198.06 A15198.14
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 77771-02-9
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5740
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 138-139°/2.5mm
Beilstein Reference: 5806226
MDL No.: MFCD00042186
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C (2.5 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042186
Numéro CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1