Imprimer
(S)-(+)-6-Méthyl-5-heptène-2-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L18884.03 L18884.MD
L18884.03EA 189 EUR
L18884.03 L18884.MD
(S)-(+)-6-Méthyl-5-heptène-2-ol ≥99%
(S)-(+)-6-Méthyl-5-heptène-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 58917-26-3 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 78-80°/15mm Beilstein Reference: 1720071 Optical Rotation: +18° (neat) MDL No.: MFCD03093080
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 78…80 °C (15 mmHg)
Densité: 0,844
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093080
Numéro CAS: 58917-26-3