Imprimer
m-Anisate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L09041.09 L09041.18
L09041.09EA 42.8 EUR
L09041.09 L09041.18
m-Anisate de méthyle ≥98%
m-Anisate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 5368-81-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2208567 MDL No.: MFCD00017193
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 238 °C
Densité: 1.15
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017193
Numéro CAS: 5368-81-0
EINECS: 226-359-5