Imprimer
Diphénylsulfone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
L08232.30 L08232.0B
L08232.30EA 38.6 EUR
L08232.30 L08232.0B
Diphénylsulfone ≥99%
Diphénylsulfone
Purity: 99+% CAS No.: 127-63-9 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.27 Flash Point: 184°(363°F) Odour: Odourless Boiling Point: 377-379° Beilstein Reference: 1910573 Merck Reference: 14,3238 MDL No.: MFCD00007548
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218.28 g/mol
Point d'ébullition: 377…379 °C
Point de fusion: 123…130 °C
Densité: 1.36
Point d'éclair: 184 °C (363 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007548
Numéro CAS: 127-63-9
EINECS: 204-853-1