Imprimer
Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32635.03 H32635.06
H32635.03EA 39.6 EUR
H32635.03 H32635.06
Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque ≥98%
Acide 3-bromo-5-méthoxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 157893-14-6 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00266858
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00266858
Numéro CAS: 157893-14-6