Imprimer
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 4-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
H32340.03 H32340.09
H32340.03EA 36.5 EUR
H32340.03 H32340.09
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure 96%
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Purity: 96% CAS No.: 2923-56-0 Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl Formula Weight: 212.60 Melting Point: ca 210° dec. MDL No.: MFCD00204233
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
Point de fusion: ∼ 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204233
Numéro CAS: 2923-56-0