Imprimer
Bromopentafluorobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
107220050 107220250 107221000
ACRO107220050EA 47.5 EUR
ACRO107220050 ACRO107220250 ACRO107221000
Bromopentafluorobenzène 99%
Bromopentafluorobenzène
Formule: C₆BrF₅
Point d'ébullition: 137 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,981 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000287
Numéro CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes