Imprimer
Thiooxamate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
H31447.03 H31447.06 H31447.14
H31447.03EA 41.3 EUR
H31447.03 H31447.06 H31447.14
Thiooxamate d'éthyle 95%
Thiooxamate d'éthyle
Purity: 95% CAS No.: 16982-21-1 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: 61-65° MDL No.: MFCD00074903
Formule: C₄H₇NO₂S
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074903
Numéro CAS: 16982-21-1
EINECS: 605-564-7