Imprimer
2,4-Difluoro-3-méthoxyaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H26489.03 H26489.06
H26489.03EA 83 EUR
H26489.03 H26489.06
2,4-Difluoro-3-méthoxyaniline ≥97%
2,4-Difluoro-3-méthoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 886499-08-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5130
Formule: C₇H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115929
Numéro CAS: 886499-08-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III