Méthacrylate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropyle ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1H,1H-Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ester, Methacrylic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl ester, 1H,1H-Perfluoropropyl methacrylate
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 45115-53-5
Molecular Formula: C7H7F5O2
Formula Weight: 218.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.3480
Boiling Point: 54-55°/100mm
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00039256
Formule:
C₇H₇F₅O₂ Point d'ébullition: 54…55 °C (100 mmHg) Densité: 1.279 Point d'éclair: 29 °C (84 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00039256 Numéro CAS: 45115-53-5 EINECS: 256-191-8 ONU: 3272 ADR: 3,III |