Imprimer
3-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23510.06 B23510.14 B23510.22
B23510.06EA 84.5 EUR
B23510.06 B23510.14 B23510.22
3-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98%
3-Bromophénylhydrazinium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 27246-81-7 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 3565829
Formule: C₆H₈BrClN₂
Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012933
Numéro CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0