Imprimer
2-Propylpropanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Propylpropane-1,3-diol
B22152.03 B22152.06
B22152.03EA 33.5 EUR
B22152.03 B22152.06
2-Propylpropanediol ≥98%
2-Propylpropanediol
Purity: 98% CAS No.: 2612-28-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CH(CH2OH)2 Formula Weight: 118.18 MDL No.: MFCD00799394
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799394
Numéro CAS: 2612-28-4