Imprimer
[(2-Chloroéthyl)sulfonyl]benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B21690.06 B21690.14 B21690.22
B21690.06EA 48.9 EUR
B21690.06 B21690.14 B21690.22
[(2-Chloroéthyl)sulfonyl]benzène ≥98%
[(2-Chloroéthyl)sulfonyl]benzène
Purity: 98% CAS No.: 938-09-0 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Melting Point: 52-55° Boiling Point: 168-174°/7mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00025047
Formule: C₈H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 168…174 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025047
Numéro CAS: 938-09-0
EINECS: 213-337-5
ADR: 8,III