4-tert-Amylphénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B20939.18
B20939.30
B20939.18EA
35.9
EUR
B20939.18
B20939.30
4-tert-Amylphénol ≥99%
4-tert-Amylphénol
Purity: 99%
CAS No.: 80-46-6
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Melting Point: 88-89°
Boiling Point: 254-256°
Merck Reference: 14,7142
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002369
Formule:
C₁₁H₁₆O Point d'ébullition: 254…256 °C Point de fusion: 88…89 °C Densité: 0,962 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002369 Numéro CAS: 80-46-6 EINECS: 201-280-9 ONU: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 14,7142 |