Imprimer
1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
A19966.36EA 25.4 EUR
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol 95%
1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol
Purity: 95% CAS No.: 122-20-3 Molecular Formula: C9H21NO3 Formula Weight: 191.27 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 189-191°/23mm Beilstein Reference: 1071570 MDL No.: MFCD00004533
Formule: C₉H₂₁NO₃
Point d'ébullition: 189…191 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004533
Numéro CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4