Imprimer
Bis(4-chlorophényl)sulfone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
A18938.22 A18938.36
A18938.22EA 34.1 EUR
A18938.22 A18938.36
Bis(4-chlorophényl)sulfone ≥99%
Bis(4-chlorophényl)sulfone
Purity: 99% CAS No.: 80-07-9 Molecular Formula: C12H8Cl2O2S Formula Weight: 287.17 Flash Point: 233°(451°F) Melting Point: 147-150° Boiling Point: 249-251°/10mm Beilstein Reference: 2052955 MDL No.: MFCD00000619
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287.17 g/mol
Point d'ébullition: 249…251 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 147…150 °C
Point d'éclair: 233 °C (451 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000619
Numéro CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9