Imprimer
D-Cyclosérine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18000.03 A18000.06
A18000.03EA 80.2 EUR
A18000.03 A18000.06
D-Cyclosérine ≥98%
D-Cyclosérine
Purity: 98+% CAS No.: 68-41-7 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 137° dec. Beilstein Reference: 80798 Merck Reference: 14,2751 Optical Rotation: +115° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00005353
Formule: C₃H₆N₂O₂
Point de fusion: 137 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005353
Numéro CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4
Merck Index: 14,2751