Imprimer
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(trimethylsilyl)acetate, (Trimethylsilyl)acetic acid ethyl ester
A17707.09 A17707.18 A17707.30
A17707.09EA 42.3 EUR
A17707.09 A17707.18 A17707.30
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle ≥98%
(Triméthylsilyl)acétate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 4071-88-9 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 160.29 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 1755902 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009172
Formule: C₇H₁₆O₂Si
Point d'ébullition: 156…158 °C
Densité: 0.876
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009172
Numéro CAS: 4071-88-9
EINECS: 223-783-2
ONU: 3272
ADR: 3,III