Imprimer
o-Anisate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17703.14 A17703.22
A17703.14EA 34.3 EUR
A17703.14 A17703.22
o-Anisate de méthyle ≥98%
o-Anisate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 606-45-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5340 Odour: Characteristic Boiling Point: 246-248° Beilstein Reference: 2207356 MDL No.: MFCD00008423
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 246…248 °C
Densité: 1.160
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008423
Numéro CAS: 606-45-1
EINECS: 210-118-6