Imprimer
Acétate de vinyle ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Acetic acid vinyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A16247.0F A16247.AE A16247.AP
A16247.0FEA 69.7 EUR
A16247.0F A16247.AE A16247.AP
Acétate de vinyle ≥99% stabilisé
Acétate de vinyle
Stabilized with 8-12 ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 108-05-4
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -8°(18°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.932
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -100°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1209327
Merck Reference: 14,9992
UN No.: 1301
MDL No.: MFCD00008713
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 72…73 °C
Point de fusion: –100 °C
Densité: 0.932
Point d'éclair: –8 °C (18 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008713
Numéro CAS: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
ONU: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9992