Imprimer
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
A14770.09 A14770.18 A14770.30
A14770.09EA 41.7 EUR
A14770.09 A14770.18 A14770.30
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 97% CAS No.: 2312-23-4 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Odour: Odourless Melting Point: ca 242° dec. Beilstein Reference: 3565828 MDL No.: MFCD00012935
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Point de fusion: ∼ 242 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02656655
Numéro CAS: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6