Imprimer
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Citric acid disodium salt sesquihydrate, Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, Disodium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate
A14001.30 A14001.0B A14001.0I
A14001.30EA 30.9 EUR
A14001.30 A14001.0B A14001.0I
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté ≥99%
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté
Purity: 99% CAS No.: 6132-05-4 Molecular Formula: C6H6Na2O7.1.5H2O Formula Weight: 263.11 (236.09anhy) Melting Point: 149° dec. MDL No.: MFCD00150445
Formule: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
MW: 263.11 g/mol
Point de fusion: 149 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150445
Numéro CAS: 6132-05-4
EINECS: 205-623-3