Imprimer
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A13239.06 A13239.14
A13239.06EA 26.1 EUR
A13239.06 A13239.14
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle 98%
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle
Purity: 98% CAS No.: 27492-84-8 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00017202
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017202
Numéro CAS: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9