Imprimer
2,6-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A11968.03 A11968.06
A11968.03EA 36.3 EUR
A11968.03 A11968.06
2,6-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
2,6-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 98+% CAS No.: 50709-36-9 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.50 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 4569738
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Point de fusion: ∼ 225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012930
Numéro CAS: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7