Imprimer
3,4,5-Triméthoxybenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, Trimethylgallic Acid Methyl Ester
A11933.14 A11933.22 A11933.36
A11933.14EA 26.1 EUR
A11933.14 A11933.22 A11933.36
3,4,5-Triméthoxybenzoate de méthyle ≥98%
3,4,5-Triméthoxybenzoate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 1916-07-0 Molecular Formula: C11H14O5 Formula Weight: 226.23 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 274-275° MDL No.: MFCD00008431
Formule: C₁₁H₁₄O₅
MW: 226.23 g/mol
Point d'ébullition: 274…275 °C
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008431
Numéro CAS: 1916-07-0
EINECS: 217-629-3