Imprimer
Oxamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11570.0E A11570.22 A11570.36
A11570.0EEA 454 EUR
A11570.0E A11570.22 A11570.36
Oxamide ≥98%
Oxamide
Purity: 98+% CAS No.: 471-46-5 Molecular Formula: C2H4N2O2 Formula Weight: 88.07 Odour: Odourless Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 1743262 Merck Reference: 14,6918 MDL No.: MFCD00008007
Formule: C₂H₄N₂O₂
Point de fusion: ∼ 350 °C (dec.)
Densité: 1.667
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008007
Numéro CAS: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Merck Index: 14,6918