Imprimer
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
A11439.14 A11439.22 A11439.36
A11439.14EA 38.3 EUR
A11439.14 A11439.22 A11439.36
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté ≥97%
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté
Purity: 97% CAS No.: 270573-71-2 Molecular Formula: C6H4Na2O8S2.H2O Formula Weight: 332.23 (314.21anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4629740 Merck Reference: 14,9465 MDL No.: MFCD00007473
Formule: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149531
Numéro CAS: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5