(Allylsulfonyl)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A10401.06
A10401.14
A10401.06EA
47
EUR
A10401.06
A10401.14
(Allylsulfonyl)benzène ≥98%
(Allylsulfonyl)benzène
Purity: 98%
CAS No.: 16212-05-8
Molecular Formula: C9H10O2S
Formula Weight: 182.24
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₀O₂S Point d'ébullition: 111…113 °C (0,5 mmHg) Densité: 1,189 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014739 Numéro CAS: 16212-05-8 EINECS: 240-338-8 |