Imprimer
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
404950250 404950050 404951000
ACRO404950250EA 97.2 EUR
ACRO404950250 ACRO404950050 ACRO404951000
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Point de fusion: 203 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012943
Numéro CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %