Imprimer
Méthacrylate de 2-éthylhexyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
371170010 371170050
ACRO371170010EA 95.8 EUR
ACRO371170010 ACRO371170050
Méthacrylate de 2-éthylhexyle 99% stabilisé
Méthacrylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'ébullition: 120 °C (18 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.884 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009494
Numéro CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ