Acrylate de 2-hydroxyéthyle 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
334080010
334080025
334082500
ACRO334080010EA
222
EUR
ACRO334080010
ACRO334080025
ACRO334082500
Acrylate de 2-hydroxyéthyle 97% stabilisé
Acrylate de 2-hydroxyéthyle
Formule:
C₅H₈O₃ Point d'ébullition: 210…215 °C (760 mmHg) Point de fusion: –60 °C Densité: 1,106 g/cm³ Point d'éclair: 99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002865 Numéro CAS: 818-61-1 EINECS: 212-454-9 ONU: 2927 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Stabilizer | 200 to 450 ppm MEHQ |