Imprimer
Bis(4-chlorophényl)sulfone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
291180010 291182500
ACRO291180010EA 121 EUR
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-chlorophényl)sulfone 97%
Bis(4-chlorophényl)sulfone
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Point d'ébullition: 397 °C
Point de fusion: 146…151 °C
Point d'éclair: 233 °C
Numéro MDL: MFCD00000619
Numéro CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %