Imprimer
Dihydrogénocitrate de sodium, anhydre 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate, Sodium citrate monobasic, mono-Sodium citrate, Citric acid monosodium salt, Monosodium Citrate
215331000 215335000 215330025
ACRO215331000EA 27.5 EUR
ACRO215331000 ACRO215335000 ACRO215330025
Dihydrogénocitrate de sodium, anhydre 99%, pur
Dihydrogénocitrate de sodium
Formule: C₆H₇NaO₇
MW: 214.11 g/mol
Point de fusion: 209…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013067
Numéro CAS: 18996-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %