Imprimer
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène 75%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
202500010 202502500 202500025
ACRO202500010EA 125 EUR
ACRO202500010 ACRO202502500 ACRO202500025
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène 75%, grade Technique
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 115…120 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 12,5…13.5 °C
Densité: 1,22 g/cm³
Point d'éclair: 127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002011
Numéro CAS: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
NMR 10 to 30 % Tolylene 2,6-diisocyanate