Imprimer
Isocyanate de p-toluenesulfonyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tosyl isocyanate, 4-Isocyanatosulphonyltoluene
183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 53.1 EUR
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
Isocyanate de p-toluenesulfonyle 96%
Isocyanate de p-toluenesulfonyle
Formule: C₈H₇NO₃S
MW: 197.21 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.29 g/cm³
Point d'éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002030
Numéro CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %