Imprimer
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
167370050 167370100
ACRO167370050EA 48.7 EUR
ACRO167370050 ACRO167370100
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
Point de fusion: 268 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00012934
Numéro CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %