Imprimer
3-Bromophénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
167350050 167350250
ACRO167350050EA 87.1 EUR
ACRO167350050 ACRO167350250
3-Bromophénylhydrazinium chlorure 98%
3-Bromophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈BrClN₂
Point de fusion: 225…231 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012933
Numéro CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %