Imprimer
1-Bromo-4-fluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
A11630.0E A11630.22 A11630.36
A11630.0EEA 525 EUR
A11630.0E A11630.22 A11630.36
1-Bromo-4-fluorobenzène ≥99%
1-Bromo-4-fluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 460-00-4
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Aromatic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 774102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000342
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 151…153 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1.604
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000342
Numéro CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
ONU: 1993
ADR: 3 III