Imprimer
4-Bromophénylhydrazinium chlorure 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
162310100 162310500
ACRO162310100EA 88.8 EUR
ACRO162310100 ACRO162310500
4-Bromophénylhydrazinium chlorure 99%
4-Bromophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈BrClN₂
Point de fusion: 210…215 °C
Numéro MDL: MFCD00012941
Numéro CAS: 622-88-8
ONU: 3261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %